S8326
SKI 5C
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,2-Dimethyl-4S-(1-oxo-2-hexadecyn-1-yl)-1,1-dimethylethyl ester-3-oxazolidinecarboxylic acid, SPHK1 Inhibitor 5C
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
oil
cor
colorless to light brown
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC#CC(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C26H45NO4/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(28)22-21-30-26(5,6)27(22)24(29)31-25(2,3)4/h22H,7-18,21H2,1-6H3/t22-/m0/s1
chave InChI
YGBSGZPIDCXNEH-QFIPXVFZSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology