Key Documents
S5883
Sigma-Aldrich
Strophanthidol
Sinônimo(s):
3β,5,14,19-Tetrahydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,5,14,19-tetrol, K-Strophanthidol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H34O6
Número CAS:
Peso molecular:
406.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC12CCC3C(CCC4(O)CC(O)CCC34CO)C1(O)CCC2C5=CC(=O)OC5
InChI
1S/C23H34O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,15-18,24-25,27-28H,2-9,11-13H2,1H3
chave InChI
ZNDMLUUNNNHNKC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Reduced aglycone of K-strophanthin and cymarin, one of the primary excretion products after use of the glycosides in treatment of congestive heart failure.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges