Documentos
S5546
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Gly-Gly-Gly-p-nitroanilide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19N5O8
Número CAS:
Peso molecular:
409.35
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H19N5O8/c22-12(5-6-16(26)27)17-7-13(23)18-8-14(24)19-9-15(25)20-10-1-3-11(4-2-10)21(28)29/h1-4H,5-9H2,(H,17,22)(H,18,23)(H,19,24)(H,20,25)(H,26,27)
chave InChI
KWWNDIKPXGRBBN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3