S1444
Anti-Sprouty 2 (N-Terminal) from rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-IGAN3, Anti-hSPRY2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 32-35 kDa (doublet)
reatividade de espécies
human, canine
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using 293-T transfected with human Sprouty 2.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using 293-T cells transfected with human Sprouty 2.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using MDCK (Madin Darby canine kidney) cells.
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPRY2(10253)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade