Documentos
S0774
Sigma-Aldrich
Estreptomicina
suitable for plant cell culture
About This Item
Fórmula linear:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
728.69
Beilstein:
3894995
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51101500
ID de substância PubChem:
forma
powder
potência
≥720 μg per mg
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
cor
white to off-white
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
chave InChI
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Descrição geral
Chemical structure: aminoglycoside
Aplicação
Used together with penicillin and other agents to inhibit bacterial contamination in cell culture applications.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A estreptomicina age inibindo a síntese de proteínas em procariotos ao se ligar à proteína S12 da subunidade ribossômica 30S, impedindo assim a transição do complexo de iniciação para o ribossomo que faz o alongamento da cadeia. Isso provoca a codificação errada ou inibe a iniciação.
Modo de resistência: Uma mutação no rpsL, um gene da proteína ribossomal S12, impede a ligação da estreptomicina ao ribossomo. Uma aminoglicosídeo fosfotransferase também inativa a estreptomicina.
Espectro da ação antimicrobiana: A estreptomicina atua contra bactérias gram negativas e gram positivas.
Outras notas
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Canamicina powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
K1377
Canamicina
Anfotericina B 250 μg/mL in deionized water, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A2942
Anfotericina B
Walter M Jaklitsch
Studies in mycology, 63, 1-91 (2009-10-15)
At present 75 species of Hypocrea have been identified in temperate Europe. Nineteen green-spored species and their Trichoderma asexual states are here described in detail. Extensive searches for Hypocrea teleomorphs in 14 European countries, with emphasis on Central Europe, yielded
Xue Tan et al.
Experimental eye research, 131, 77-83 (2015-01-13)
As a part of the visual cycle, all-trans-retinol (all-trans-ROL), the major form of vitamin A in circulating blood, is transported to the retinal pigment epithelium (RPE). All-trans-ROL is essential for normal retina function. However, recent researches have shown that excessive
Annalisa Milano et al.
Journal of the American College of Cardiology, 64(8), 745-756 (2014-08-26)
Familial forms of primary sinus bradycardia have sometimes been attributed to mutations in HCN4, SCN5A, and ANK2. In these studies, no structural cardiac alterations were reported in mutation carriers. However, a cluster of reports in the literature describe patients presenting
Ming Soon Cheng et al.
Biosensors & bioelectronics, 70, 74-80 (2015-03-22)
We describe an impedimetric cell-based biosensor constructed from poly-l-lysine (PLL)-modified screen-printed carbon electrode for real-time monitoring of dengue virus (DENV) infection of surface-immobilized baby hamster kidney (BHK-21) fibroblast cells. Cytopathic effects (CPE) induced by DENV-2 New Guinea C strain (including
Abderrazak Kitsy et al.
PloS one, 9(7), e102615-e102615 (2014-07-23)
The essential branched-chain amino acids (BCAA), leucine, valine and isoleucine, are traditionally associated with skeletal muscle growth and maintenance, energy production, and generation of neurotransmitter and gluconeogenic precursors. Recent evidence from human and animal model studies has established an additional