S0146
Meio de Schneider para insetos
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Schneider’s Drosophila Medium
About This Item
Produtos recomendados
product name
Meio de Schneider para insetos, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
adequação
suitable for culture of other dipteran cell lines (Originally developed for the culture of Drosophila cells)
componentes
NaHCO3: 0.4 g/L
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 1.8 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- para cultivar a linhagem de células neuronais de Drosophila (células BG3-c2)
- para cultivar subculturas de Leishmania major para o ensaio de inibição do crescimento de promastigotas
- para semear oocinetos purificados com célulasS2 de Drosophila melanogaster para avaliar o efeito do composto de avermectina no desenvolvimento celular e para promover o desenvolvimento de oócitos
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1