Merck
Pular para
RAB1007
Phosphotyrosine DDR2 / Discoidin domain-containing Receptor 2 ELISA Kit
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
1 kit
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 5.224,00
Sobre este item
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... DDR2(4921)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
R$ 5.224,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DDR2(4921)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-TYRO10.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
RAB0989RAB0950RAB0962
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... DDR2(4921)
Gene Information
human ... ROR2(4920)
Gene Information
human ... EPHB2(2048)
Gene Information
human ... FGFR2(2263)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS & Preços
  • Phosphotyrosine ELISA HRP-Streptavidin
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
RAB1007-1KT04061835167630