R7502
Roridin A from Myrothecium sp.
powder, ≥98% (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
chloroform: ≥10 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C1OCCC(C)C(O)C(=O)OCC23CCC(C)=CC2OC4CC(OC(=O)\C=C\C=C\1)C3(C)C45CO5
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges