R4777
Anti-Ran antibody,Mouse monoclonal
clone ARAN1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ARA24, Anti-Gsp1, Anti-TC4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ARAN1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, Xenopus, bovine, mouse, hamster
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total extract of Jurkat cells
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAN(5901)
mouse ... Ran(19384)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade