R123
RBI 257 maleate salt
solid
Sinônimo(s):
1-[4-Iodobenzyl]-4-[[2-[3-isopropoxy]pyridyl]-methylamino]piperidine maleate salt, p-Iodo-U-101,958 maleate salt
About This Item
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 0.2 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
0.1 M HCl: 7 mg/mL
DMSO: 9 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)Oc1cccnc1N(C)C2CCN(CC2)Cc3ccc(I)cc3
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3