PZ0336
TMI-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[[4-(2-Butynyloxy)phenyl]sulfonyl]-N-hydroxy-2,2-dimethyl-(3S)thiomorpholinecarboxamide, TMI 1, WAY-171318
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=S(N1[C@@H](C(NO)=O)C(C)(C)SCC1)(C2=CC=C(OCC#CC)C=C2)=O
InChI
1S/C17H22N2O5S2/c1-4-5-11-24-13-6-8-14(9-7-13)26(22,23)19-10-12-25-17(2,3)15(19)16(20)18-21/h6-9,15,21H,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
chave InChI
CVZIHNYAZLXRRS-HNNXBMFYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3