PLA0224
Rabbit anti-IKK-alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
Conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase, I-kappa-B kinase 1, I-kappa-B kinase alpha, I-kappa-B kinase-alpha, IKK-A, IKK-a kinase, IKK-alpha, IKK1, IKKA, IkB kinase alpha subunit, IkBKA, IkappaB kinase, NFKBIKA, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase alpha, Nuclear factor NFkappaB inhibitor kinase alpha, TCF-16, TCF16, transcription factor 16
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_001269.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... IKK-alpha(1147)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1