PLA0150
Rabbit anti-CBX5 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
HEL25, HP1, HP1 alpha, HP1 alpha homolog, HP1 alpha homolog (Drosophila), HP1-ALPHA, HP1A, HP1Hs alpha, HP1Hs-alpha, antigen p25, chromobox homolog 5, chromobox homolog 5 (Drosophila HP1 alpha), chromobox homolog 5 (HP1 alpha homolog; Drosophila), epididymis luminal protein 25, heterochromatin protein 1 homolog alpha, heterochromatin protein 1-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:1,000-1:10,000
nº de adesão
NP_036249.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... CBX5(23468)
Imunogênio
forma física
Outras notas