Documentos Principais
PLA0116
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-p400 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
CAG repeat protein 32, CAGH32, DKFZP434I225, KIAA1498, KIAA1818, P400, TNRC12, domino homolog, hDomino, p400 SWI2/SNF2-related protein, p400 kDa SWI2/SNF2-related protein, trinucleotide repeat containing 12, trinucleotide repeat-containing gene 12 protein
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.578,00
R$ 1.578,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.578,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.578,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:5,000
nº de adesão
AAK97789.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... p400(57634)
Imunogênio
The epitope recognized by PLA0116 maps to a region between residues 3075 and the C-terminus (residue 3124) of human E1A binding protein p400 using the numbering given in entry AAK97789.1 (GeneID 57634).
forma física
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
Outras notas
p400 belongs to the SWI2/SNF2 family of chromatin remodeling proteins and is a component of the NuA4 histone acetyltransferase complex. In this complex p400 positively regulates transcription by modifying nucleosome structure. P400 has also been found to play a role in the p52-p21 pathway that regulates p21 transcription and senescence as well as the ARF-p53 pathway that couples cell proliferation to apoptosis.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)