PLA0114
Rabbit anti-mTOR Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP-rapamycin associated protein, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1, FLJ44809, FRAP, FRAP1, FRAP2, Mechanistic target of rapamycin, RAFT1, RAPT1, SKS, dJ576K7.1 (FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1), mTOR, mammalian target of rapamycin, mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase), rapamycin and FKBP12 target 1, rapamycin associated protein FRAP2, rapamycin target protein, rapamycin target protein 1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
NP_004949.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... mTOR(2475)
Categorias relacionadas
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)