Documentos
P9891
Sigma-Aldrich
Arachidyl palmitoleate
≥99%
Sinônimo(s):
Palmitoleic acid arachidyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H70O2
Número CAS:
Peso molecular:
534.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter