Documentos
P9644
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H6Cl5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
377.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c(OC(=O)[C@@H]2CCC(=O)N2)c(Cl)c1Cl
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3