esterilidade
sterile-filtered
concentração
3.5%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2K.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BFPJYWDBBLZXOM-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Componentes
Potassium Tellurite 0.35g
Distilled Water 1.0ml
Outras notas
forma física
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)