Documentos
P8962
Sigma-Aldrich
Phenanthrene-9-14C
methanol solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
methanol solution
Extensão da rotulagem
5-15 mCi per mmol
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)c[14cH]c3ccccc23
Embalagem
sealed ampule