P8750
Petroselinic acid
≥99%, powder
Sinônimo(s):
5-Heptadecylene-1-carboxylic acid, 6-Octadecylenic acid, cis-6-Octadecenoic acid, C18:1n-12
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
powder
cor
white
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
unsaturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12-
chave InChI
CNVZJPUDSLNTQU-SEYXRHQNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1