Documentos
P7107
Sigma-Aldrich
Prolactin-releasing Peptide Fragment 12-31 human
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
PrRP20
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C104H158N32O26
Peso molecular:
2272.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (HPLC)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PRLH(51052)
Amino Acid Sequence
Thr-Pro-Asp-Ile-Asn-Pro-Ala-Trp-Tyr-Ala-Ser-Arg-Gly-Ile-Arg-Pro-Val-Gly-Arg-Phe-NH2
Ações bioquímicas/fisiológicas
PrRP agonist that stimulates the release of prolactin from the anterior pituitary.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3