P4391
Brij® L4
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol dodecyl ether, Polyoxyethylene (4) lauryl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
chave InChI
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?