Documentos
P4360
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-p107 antibody produced in mouse
clone KAB6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CP107, Anti-PRB1, Anti-p107
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KAB6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 107 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: 1:1,000 using human C33A cervical carcinoma cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBL1(5933)
mouse ... Rbl1(19650)
Imunogênio
GST fusion protein of p107 N-terminus.
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing and 0.08% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Nan Wu et al.
The Journal of clinical investigation, 127(3), 888-898 (2017-02-07)
The most frequent focal alterations in human retinoblastoma are mutations in the tumor-suppressor gene retinoblastoma (RB) and amplification of the oncogene MYCN. Whether MYCN overexpression drives retinoblastoma has not been assessed in model systems. Here, we have shown that Rb