P3868
Monoclonal Anti-Placenta Growth Factor antibody produced in mouse
clone 37203.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-PIGF
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
37203.111, monoclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PGF(5228)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1