P3636
Pentobarbital
Sinônimo(s):
5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)-2,4,6-trioxohexahydropyrimidine, Nembutal
About This Item
Produtos recomendados
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
chave InChI
WEXRUCMBJFQVBZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges