P2419
Monoclonal Anti-Peroxidase antibody produced in mouse
clone P6-38, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P6-38, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
horseradish
técnica(s)
indirect ELISA: 1:5,000 using mouse primary antibody, bridging antibody and horseradish peroxidase
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunocytochemistry
- indirect ELISA (1:5,000)
- immunohistochemistry
- immunoblotting