Documentos
O9875
Sigma-Aldrich
Oleyl acetate
≥97% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H38O2
Número CAS:
Peso molecular:
310.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97% (GC)
forma
liquid
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10-
chave InChI
GYGAZRPDUOHMAF-KHPPLWFESA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Carmen Quero et al.
PloS one, 12(2), e0171166-e0171166 (2017-02-09)
Castniid moths (Lepidoptera: Castniidae) display a butterfly-like reproductive behavior, i.e., they use visual stimuli for mate location and females have apparently lost their pheromone glands in an evolutionary context. In this paper we report for the first time the identification