O7628
Eupergit® C
~150 μm (macroporous particles)
Sinônimo(s):
Copolymer of methacrylamide, N,N′-methylen-bis(acrylamide) and a monomer carrying oxirane groups, Epoxide polymer-bound, Oxirane acrylic beads
About This Item
Produtos recomendados
Extensão da rotulagem
~800 μmol per g
espaçador de matriz
3 atoms (when ligands are coupled through the free oxirane groups. Linkage is electroneutral.)
tamanho de partícula
~150 μm (macroporous particles)
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?