Documentos
N3535
Sigma-Aldrich
(S)-Nafadotride tartrate
>98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(−)-N[n-Butyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-1-methoxy-4-cyanonaphthalene-2-carboxamide tartrate, 2-Naphthalenecarboxamide tartrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H33O8N3
Número CAS:
Peso molecular:
515.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: soluble ~9 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@]1(CCCN1CCCC)CNC(=O)c2cc(C#N)c3ccccc3c2OC
InChI
1S/C22H27N3O2.C4H6O6/c1-3-4-11-25-12-7-8-17(25)15-24-22(26)20-13-16(14-23)18-9-5-6-10-19(18)21(20)27-2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,9-10,13,17H,3-4,7-8,11-12,15H2,1-2H3,(H,24,26);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t17-;1-,2-/m00/s1
chave InChI
WOPHJTZRFZTRKU-FJMPKIMZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
D3 Dopamine receptor antagonist.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3