MAK218
Tace Inhibitor Screening Assay Kit
Sufficient for 100 Fluorometric tests
Sinônimo(s):
ADAM Metallopeptidase Domain 17, ADAM17 Inhibitor Screening Assay Kit, Tumor Necrosis Factor-α-converting enzyme Inhibitor Screening Kit
About This Item
método de detecção
fluorometric
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ADAM17(6868)
mouse ... ADAM17(11491)
rat ... ADAM17(57027)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Adequação
Princípio
Somente componentes do kit
- TACE Assay Buffer
- TACE Substrate
- TACE Enzyme
- Inhibitor Control, 0.1 mM GM6001
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3