Key Documents
M8927
Millipore
Malt Extract Agar, modified
BioChemika, suitable for microbiology
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41171605
linha de produto
BioChemika
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pH
4.7±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Aplicação
Recommended for isolation, detection and enumeration of yeasts and molds.
Componentes
Components (g/L)
Peptic digest of animal tissue 0.78
Maltose 12.75
Dextrin 2.75
Agar 15.00
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Lennet, et al.
Manual of Clinical Microbiology (1985)