Documentos
M7922
Sigma-Aldrich
5-Methoxyflavanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
254.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc2OC(CC(=O)c12)c3ccccc3