M7890
1-Monopalmitoleoyl-rac-glycerol
≥99%
Sinônimo(s):
1-Mono(cis-9-hexadecenoyl)-rac-glycerol, Glyceryl 9-hexadecenoate, Monopalmitolein
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
low-melting solid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC/C=C\CCCCCCCC(OCC(O)CO)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h7-8,18,20-21H,2-6,9-17H2,1H3/b8-7-
chave InChI
KVYUBFKSKZWZSV-FPLPWBNLSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves