M7820
Anti-MAGE-C1 antibody, Mouse monoclonal
clone CT7-33, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CT7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CT7-33, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~180 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of SKML37 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAGEC1(9947)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Anti-MAGE-C1 antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3