M7445
MNS
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
3,4-Methylenedioxy-beta-nitrostyrene
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
yellow to green
solubilidade
H2O: <2 mg/mL
DMSO: ≥5 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H7NO4/c11-10(12)4-3-7-1-2-8-9(5-7)14-6-13-8/h1-5H,6H2/b4-3+
chave InChI
KFLWBZPSJQPRDD-ONEGZZNKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges