Documentos
M7406
Sigma-Aldrich
Methyl 12-methyltridecanoate
≥98% (capillary GC)
Sinônimo(s):
12-Methyltridecanoic acid methyl ester, Methyl isomyristate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
242.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (capillary GC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCCCCCCC(C)C