Documentos
M7404
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecenyl methanesulfonate
98% (GC)
Sinônimo(s):
Methanesulfonic acid oleyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H38O3S
Número CAS:
Peso molecular:
346.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98% (GC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C19H38O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23(2,20)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10-
chave InChI
SFCVHVDJESFESU-KHPPLWFESA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter