Ensaio
≥99%
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D 69.0 to 73.0 °, c = 4% (w/v) in water
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)C(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C7H14O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h1,3-7,9-14H,2H2
chave InChI
YPZMPEPLWKRVLD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3