M6403
(±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride
Sinônimo(s):
(±)-MDMA hydrochloride, DL-3,4-Methylenedioxymethamphetamine, DL-MDMA hydrochloride, Ecstasy, XTC hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidade
H2O: soluble
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CNC(C)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10;/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3;1H
chave InChI
LUWHVONVCYWRMZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges