M5890
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate
≥98% (GC)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (GC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D 8.1 to 9.5 °, c = 1% (w/v) in chloroform
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C15H20O11/c1-6(16)22-10-11(23-7(2)17)13(24-8(3)18)15(25-9(4)19)26-12(10)14(20)21-5/h10-13,15H,1-5H3
chave InChI
DPOQCELSZBSZGX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3