Key Documents
M4901
Sigma-Aldrich
4-O-(2-O-Methyl-β-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose
Sinônimo(s):
2′-O-Methyllactose, 2-Me-β-D-Gal-[1→4]-D-Glc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H24O11
Número CAS:
Peso molecular:
356.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3