Key Documents
M3914
Sigma-Aldrich
11-Methyltridecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
228.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CCCCCCCCCC(O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3