Documentos Principais
M2769
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide
Sinônimo(s):
N-Formylmethylamine
About This Item
Fórmula linear:
HCONHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
59.07
Beilstein:
1098352
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
pb
198-199 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
chave InChI
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111 °C - closed cup