Documentos Principais
L8885
Sigma-Aldrich
Lys-Phe dihydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23N3O3 · 2HBr
Número CAS:
Peso molecular:
455.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Br.NCCCCC(N)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3.BrH/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21);1H
chave InChI
AUAAFILEYKCLRB-UHFFFAOYSA-N
Qualidade
Contains one mole of methanol as solvent of crystallization.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)