Documentos
L8015
Sigma-Aldrich
Leu-Leu amide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H25N3O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
279.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C12H25N3O2.ClH/c1-7(2)5-9(13)12(17)15-10(11(14)16)6-8(3)4;/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H2,14,16)(H,15,17);1H
chave InChI
FEDQBHHEYDUKKJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3