L7293
Monoclonal Anti-LSD1 (AOF2) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone LSD1-12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Amine oxidase, flavin-containing, 2, Anti-BHC110, Anti-BRAF-HDAC complex protein 110, Anti-KIAA0601 protein, Anti-Lysine-specific demethylase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LSD1-12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~110 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using MCF7 total cell extract
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AOF2(23028)
mouse ... Aof2(99982)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3