Documentos
L6133
Sigma-Aldrich
Lichenan from Cetraria islandica
practical grade, powder
Sinônimo(s):
Lichenin
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
grau
practical grade
forma
powder
cor
tan to brown
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Outras notas
A glucose polysaccharide.