K2380
D-Kynurenine
Sinônimo(s):
β-Anthraniloyl-D-alanine, D-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
faint yellow to yellow
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m1/s1
chave InChI
YGPSJZOEDVAXAB-MRVPVSSYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3