J2455
JNK1, active, GST tagged from mouse
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
JNK, JNK1A1, JNK21B1/2, PRKM8, SAPK1
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nível de qualidade
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
92-124 nmol/min·mg
peso molecular
~71 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... Mapk8(26419)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1