Key Documents
I4397
Supelco
Hydrogen ionophore IV
Sinônimo(s):
ETH 1778, Octadecyl isonicotinate, Proton ionophore IV
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H41NO2
Número CAS:
Peso molecular:
375.59
Beilstein:
5969390
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C24H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-27-24(26)23-18-20-25-21-19-23/h18-21H,2-17,22H2,1H3
chave InChI
VXDJNEIVBJLMMZ-UHFFFAOYSA-N